missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Acetylamino)-6-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]-benzoic Acid, TRC

Produktkod. 30136323
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136323 100 mg
30133400 10 mg
30007464 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA168785100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1809170-71-5
Molekylformel C22H26N2O8S
Molekylvikt (g/mol) 478.52
Synonym Benzoic acid, 2-(acetylamino)-6-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]- (ACI), 2-(Acetylamino)-6-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]benzoic acid (ACI)
IUPAC-namn 2-acetamido-6-[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]carbamoyl]benzoic acid
LEDER O=C(C1=C(C(O)=O)C(NC(C)=O)=CC=C1)N[C@H](CS(=O)(C)=O)C2=CC(OCC)=C(OC)C=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(Acetylamino)-6-[([(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino)carbonyl]-benzoic Acid
Analyt- eller komponentnamn 2-(Acetylamino)-6-[([(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino)carbonyl]-benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O8S/c1-5-32-19-11-14(9-10-18(19)31-3)17(12-33(4,29)30)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(27)28/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t17-/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 478.141
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.