Läs mer
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| CAS | 108258-31-7 |
| Molekylformel | C5H10N2O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | NC(C[C@@H](N)C(OC)=O)=O |
| IUPAC-namn | methyl D-asparaginate |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.07 |