Läs mer
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 146.07 |