Läs mer
2-Acetylanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylanthracene |
| CAS | 10210-32-9 |
| Molekylformel | C16 H12 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-anthracen-2-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.27 |
| Formel vikt | 220.0888 |