Läs mer
2-Acetylbenzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 11332419
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332419 5 g 5g
11342419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27327.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
2-acetylfenylboronsyra är en reaktant som används för en mängd olika kopplingsreaktioner, såväl som syntes och hydroximaskering, Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, rodiumkatalyserad annullering av ynamider, transient maskering av hydroxigrupper, katjonisk palladiumkomplex-katalyserad per diastereos, väteoxiderad medieoxiderad diastereyllektiv, etrar och kopparkatalyserad transmetallering och homokoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-acetylfenylboronsyra är en reaktant som används för en mängd
olika kopplingsreaktioner, såväl som syntes och hydroximaskering, Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, rodiumkatalyserad annullering av ynamider, transient maskering av hydroxigrupper, katjoniskt palladiumkomplex-katalyserad oxidation av tandemoxid, tandoxiderad oxiderad diaster. heteroaryletrar och kopparkatalyserad transmetallering och homokoppling.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308103-40-4
Molekylformel C8H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD01321263
InChI-nyckel ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC-namn (2-acetylfenyl)borsyra
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∽170°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 163.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.