Läs mer
2-Acetylbenzo[b]furan, 99%
Produktkod. 11323237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323237 5 g 5g
11333237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13771.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1646-26-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2-acetylbenso[b]furan används som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Acetylbenso[b]furan används som en finkemisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1646-26-0
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00005849
InChI-nyckel YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan
PubChem CID 15435
LEDER CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylbenzo[b]furan
Smältpunkt 70°C to 72°C
Kokpunkt 110°C to 113°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 117910
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-(l-bensofuran-2-yl)etan-1-on
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.