Läs mer
2-acetylbensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489542
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489542 10 g 10g
11499542 50 g 50g
11409552 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489542 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10216.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
2-Acetylbensoesyra används som en komponent i hårfärgningsmedel. Det används som mellanprodukt för läkemedels-, kosmetika-, agrokemi- och livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Acetylbensoesyra används som en komponent i hårfärgningsmedel. Det används som mellanprodukt för läkemedels-, kosmetika-, agrokemi- och livsmedelsindustrin.
Löslighet
Löslig i diklormetan och etylacetat. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-56-0
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00002475
InChI-nyckel QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
IUPAC-namn 2-acetylbensoesyra
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylbenzoic acid
Smältpunkt 115°C to 118°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 1210557
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Slightly soluble in water.
Formel vikt 164.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.