Läs mer
2-Acetylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylbenzoic Acid |
| CAS | 577-56-0 |
| Molekylformel | C9 H8 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0473 |