Läs mer
2-Acetylbensotiofen, TRC
Produktkod. 30316732
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30316732 1 g
1 options
Produktkod. 30316732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1703251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Molekylformel C10 H8 O S
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
InChI formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-namn 1-(1-bensotiofen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 176.23
Formel vikt 176.0296