Läs mer
2-Acetylbutanoic-d5 Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetyl-butanoic-d5 Acid Ethyl Ester |
| CAS | 141327-44-8 |
| Molekylformel | C8 2H5 H9 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2-acetyl-, ethyl ester, Ethyl 2-acetylbutanoate-3,3,4,4,4-d5, Ethyl 3-oxo-2-(pentadeuteroethyl)butanoate, 2-Acetylbutanoic-d5 acid ethyl ester, Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate-d5, Ethyl 2-(ethyl-d5)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate-D5 (2-ethyl-D5), 2-(Ethyl-d5)acetoacetic acid ethyl ester, Ethyl α-ethylacetoacetate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-acetyl-3,3,4,4,4-pentadeuteriobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.23 |
| Formel vikt | 163.1257 |