Läs mer
2-Acetylbutyrolactone, Mikromol™
Produktkod. 17984046
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17984046 100 mg
1 options
Produktkod. 17984046 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.250100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Acetylbutyrolacton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Acetylbutyrolactone
Frakt skick +4 °C
Molekylformel C6H8O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
LEDER CC(=O)C1CCOC1=O
Molekylvikt (g/mol) 128.13