Läs mer
2-Acetylbutyrolakton, TRC
Produktkod. 30323565
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323565 10 g
1 options
Produktkod. 30323565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17125010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Molekylformel C6H8O3
Kvantitet 10 g
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro-, : Acetoacetic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-, γ-lactone (6CI,7CI), 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-3H-2-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, 3-Acetyltetrahydro-2-furanone, Dihydro-3-acetyl-2(3H)-furanone, NSC 2019, α-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid γ-lactone, α-Acetobutyrolactone, α-Acetyl-γ-butyrolactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid γ-lactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)C1CCOC1=O
IUPAC-namn 3-acetyloxolan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Formel vikt 128.0473