Läs mer
2-Acetylcyklohexanon, TRC
Produktkod. 30313275
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30313275 25 g
1 options
Produktkod. 30313275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17210525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylcyclohexanone
CAS 874-23-7
Molekylformel C8H12O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Acetylcyclohexanone, 2-Acetyl-1-cyclohexanone, 2-Acetylcyclohexanone, NSC 7713, alpha-Acetylcyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)C1CCCCC1=O
IUPAC-namn 2-acetylcyklohexan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 140.18
Formel vikt 140.0837