Läs mer
2-Acetylcyklohexanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylcyclohexanone |
| CAS | 874-23-7 |
| Molekylformel | C8H12O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Acetylcyclohexanone, 2-Acetyl-1-cyclohexanone, 2-Acetylcyclohexanone, NSC 7713, alpha-Acetylcyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1CCCCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-acetylcyklohexan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vikt | 140.0837 |