Läs mer
2-acetylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462767
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462767 50 g 50g
11472767 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14938.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
2-Acetylfuran är en användbar mellanprodukt vid syntes av finkemikalier och läkemedel och används vid framställning av det generiska cefalofosforinantibiotikumet cefuroxim
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Acetylfuran är en användbar mellanprodukt vid
syntes av finkemikalier och läkemedel, och används vid framställning av det generiska cefalofosforinantibiotikumet cefuroxim
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-62-7
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00003242
InChI-nyckel IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
PubChem CID 14505
ChEBI CHEBI:59983
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylfuran
Smältpunkt 27°C to 30°C
Densitet 1.098
Kokpunkt 171°C to 173°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107909
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.