Läs mer
2-Acetylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylfuran |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 110.0368 |