Läs mer
2-Acetylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylindole |
| CAS | 4264-35-1 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)10-6-8-4-2-3-5-9(8)11-10/h2-6,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1-(1H-indol-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |