Läs mer
2 – Acetylnaftalen, 99 %
Beskrivning
2-Acetylnaftalen används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av piperidinylpyrazoler som potenta DNA-gyrasinhibitorer. Vidare används det i luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter. Utöver detta används det i syntesen av aromatisk enon och dienonanaloger av curcumin som angiogeneshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-acetylnaftalen används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av piperidinylpyrazoler som potenta DNA-gyrasinhibitorer. Vidare används det i luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter. Utöver detta används det i syntesen av aromatisk enon och dienonanaloger av curcumin som angiogeneshämmare.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och eter. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylnaphthalene |
| Smältpunkt | 52°C to 56°C |
| Kokpunkt | 300°C to 301°C |
| Flampunkt | 168°C (334°F) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 774965 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 170.21 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- 2-Acetylnaphthalene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetonaphthone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.