Läs mer
2 – Acetylnaftalen, 99 %
Produktkod. 11442527
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442527 250 g 250g
11432527 50 g 50g
11484040 100 g 100g
11422527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11442527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14793.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170,211 g/mol
2-Acetylnaftalen används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av piperidinylpyrazoler som potenta DNA-gyrasinhibitorer. Vidare används det i luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter. Utöver detta används det i syntesen av aromatisk enon och dienonanaloger av curcumin som angiogeneshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-acetylnaftalen används som smakämne i livsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av piperidinylpyrazoler som potenta DNA-gyrasinhibitorer. Vidare används det i luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter. Utöver detta används det i syntesen av aromatisk enon och dienonanaloger av curcumin som angiogeneshämmare.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och eter. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-08-3
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.211
MDL-nummer MFCD00004108
InChI-nyckel XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC-namn 1-naftalen-2-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylnaphthalene
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 300 °C till 301 °C
Flampunkt 168 °C (334 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 774965
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton och eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.