Läs mer
2-Acetylnaftalen, TRC
Produktkod. 30324118
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30324118 50 g
1 options
Produktkod. 30324118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18721050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylnaphthalene
CAS 93-08-3
Molekylformel C12 H10 O
Kvantitet 50 g
Synonym 2'-Acetonaphthone (6CI,8CI), 1-(2-Naphthalenyl)ethanone, 1-(2-Naphthyl)ethan-1-one, 1-(2-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-2-yl) ethan-1-one, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, 1-(Naphthalen-3-yl)ethanone, 2-Acetonaphthalene, 2-Acetylnaphthalene, 2-Naphthyl methyl ketone, Methyl 2-naphthyl ketone, Methyl β-naphthyl ketone, NSC 7658, Oranger crystals, β-Acetonaphthone, β-Acetylnaphthalene, β-Naphthyl methyl ketone, Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)-
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 1-nafthalen-2-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Formel vikt 170.0732