Läs mer
2'-Acetylneriifolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Acetylneriifolin |
| CAS | 25633-33-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C32 H48 O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3β,5β)-3-[(2-O-Acetyl-6-deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-card-20(22)-enolide, Cerberin (6CI,7CI,8CI), 2'-Acetylneriifolin, Neriifolin, 2'-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48O9/c1-17-27(40-18(2)33)28(37-5)26(35)29(39-17)41-21-8-11-30(3)20(15-21)6-7-24-23(30)9-12-31(4)22(10-13-32(24,31)36)19-14-25(34)38-16-19/h14,17,20-24,26-29,35-36H,6-13,15-16H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22+,23-,24+,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2)O[C@@H](C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4S,5S,6R)-5-hydroxy-6-[[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-methoxy-2-methyloxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.72 |
| Visa mer |