Läs mer
2-(Acetyloxy)-1-phenylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetyloxy)-1-phenylethanone |
| CAS | 2243-35-8 |
| Molekylformel | C10H10O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Acetoxyacetophenone, 2-Hydroxyacetophenoneacetate, Acetic Acid 2-oxo-2-phenylethyl Ester, Benzoylmethyl acetate, NSC 9837, Phenacyl acetate, alpha-Acetoxyacetophenone, ω-Acetoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | phenacyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.063 |