Läs mer
2-(acetyloxi)-3-metylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712693
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10712693 1 g 1g
10269924 5 g 5g
10633223 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01734DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4386-39-4
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00085683
InChI-nyckel XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
IUPAC-namn 2-acetyloxi-3-metylbensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%