missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylphenanthrene |
| CAS | 5960-69-0 |
| Molekylformel | C16H12O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-Phenanthryl Ketone, 1-(2-Phenanthrenyl)ethanone, 2-Acetylphenanthrene, NSC 402640 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 1-phenanthren-2-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.27 |
| Formel vikt | 220.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?