Läs mer
2-acetylfenylboronsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10487582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10487582 1 g 1g
10405135 5 g 5g
10780575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10487582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358820010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308103-40-4
Molekylformel C8H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD01321263
InChI-nyckel ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC-namn (2-acetylfenyl)borsyra
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylphenylboronic acid
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.97
Procent renhet 96%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.