Läs mer
2-Acetylpyrazine, 99%
Produktkod. 11488446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488446 1 g 1g
11498446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15917.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22047-25-2
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.127
MDL-nummer MFCD00006134
InChI-nyckel DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
PubChem CID 30914
IUPAC-namn 1-pyrazin-2-yletanon
LEDER CC(=O)C1=NC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylpyrazine
Smältpunkt 75°C to 78°C
Kokpunkt 78°C to 79°C (8 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 109630
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.