missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Acetylpyridine, 98%

Produktkod. p-7020655
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11490583

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12688.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol

2-Acetylpyridin används som smakämne. Det används också i applikation för livsmedelstillsatser.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
2-Acetylpyridin används som smakämne. Det används också i applikation för livsmedelstillsatser.

Löslighet
Löslig i vatten (18,2 g/100g vid 25C). Lösligt i och acetat. Något löslig i koltetraklorid.

Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1122-62-9
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00006303
InChI-nyckel AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
IUPAC-namn 1-pyridin-2-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Acetylpyridine
Smältpunkt 8°C to 10°C
Densitet 1.082
Kokpunkt 189°C to 190°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 25 g
Beilstein 107759
Löslighetsinformation Soluble in water (18.2g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Acetylpyridine

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.