Läs mer
2-Acetylpyridin, TRC
Produktkod. 30316388
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30316388 10 g
1 options
Produktkod. 30316388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18759510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylpyridine
CAS 1122-62-9
Molekylformel C7 H7 N O
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Acetylpyridine, Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Pyridinyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-pyridyl (8CI), 1-(2-Pyridyl)-1-ethanone, 1-(2-Pyridyl)ethanone, 1-(Pyridin-2-yl)ethan-1-one, 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetylpyridine, 2-Pyridyl methyl ketone, Methyl 2-pyridinyl ketone, Methyl 2-pyridyl ketone, NSC 15043, Pyridin-2-yl methyl ketone, α-Acetylpyridine
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccccn1
IUPAC-namn 1-pyridin-2-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 121.14
Formel vikt 121.0528