Läs mer
2-acetylkinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352609
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352609 1 g 1g
15403527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26680.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 25594-62-1 | C10H8N2O | 172.187 g/mol
2-acetylkinoxalin används som färgämnen, läkemedel och antibiotika som olaquindox, karbadox, echinomycin, levomycin och aktinoleutin. Det används också för att göra amilorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-acetylkinoxalin används som färgämnen, läkemedel och antibiotika såsom olaquindox, karbadox, echinomycin, levomycin och aktinoleutin. Det används också för att göra amilorid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25594-62-1
Molekylformel C10H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.187
MDL-nummer MFCD07808559
InChI-nyckel SWGILLQQUULMJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylquinoxaline, 1-quinoxalin-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-quinoxalinyl, acmc-1cknl, 1-quinoxalin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 11105814
IUPAC-namn 1-kinoxalin-2-yletanon
LEDER CC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylquinoxaline
Smältpunkt 76 °C till 79 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 172.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.