Läs mer
2-Acetylthiazole, 99%
Produktkod. 10720951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10720951 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10720951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylthiazole
CAS 24295-03-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 74.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H5NOS
Brytningsindex 1.5470 to 1.5490
MDL-nummer MFCD00005324
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 2617
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
InChI-nyckel MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=NC=CS1
IUPAC-namn 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 127.17
PubChem CID 520108
Formel vikt 127.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystals or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetylthiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.