Läs mer
2-acetyltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403624
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403624 1 g 1g
11413624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403624 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11266.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24295-03-2
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.161
MDL-nummer MFCD00005324
InChI-nyckel MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
IUPAC-namn 1-(1,3-tiazol-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylthiazole
Densitet 1.227
Kokpunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 1 g
Beilstein 109803
Formel vikt 127.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetylthiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylthiazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.