Läs mer
2-Acetyltiofen, 99 %
Produktkod. 11464364
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464364 2500 g 2500g
11444364 100 g 100g
11454364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464364 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13062.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126,173 g/mol
2-Acetyltiofen används som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel som Tiamonium Jodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene, etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Acetyltiofen används som en mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel
som Tiamonium Jodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene, etc.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-15-3
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.173
MDL-nummer MFCD00005442
InChI-nyckel WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC-namn 1-tiofen-2-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylthiophene
Smältpunkt 10 °C till 12 °C
Densitet 1.168
Kokpunkt 213 °C till 214 °C
Flampunkt 91 °C (195 °F)
Odör Lite söt
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 107910
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 126.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.