Läs mer
2-Acetyltiofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetylthiophene |
| CAS | 88-15-3 |
| Molekylformel | C6 H6 O S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(2-thienyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Thienyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-thienyl (8CI), 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, 1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(Thiophen-2-yl)ethanone, 1-(Thiophene-2-yl)ethanone, 2-(Acetyl)thiofuran, 2-Acetaldehyde thiophene, 2-Acetothienone, 2-Acetothiophene, 2-Acetylthiophene, 2-Thienyl methyl ketone, Methyl 2-thienyl ketone, NSC 2345, Thiophen-2-yl methyl ketone, α-Acetylthiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | 1-tiofen-2-yletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.18 |
| Formel vikt | 126.0139 |