Läs mer
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid |
| CAS | 15214-89-8 |
| Molekylformel | C7 H13 N O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl- (8CI), 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- (9CI), 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2,2-dimethylethanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropylsulfonic acid, 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acryloylamino-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, AMPS, AMPS (sulfonic acid), ATBS, Acrylamide tert-butylsulfonic acid, CG 810S-P, Lubrizol 2402, Lubrizol 2404, Lubrizol AMPS, TBAS-Q, tert-Butylacrylamidosulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| LEDER | CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propane-1-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.247 |
| Formel vikt | 207.0565 |