Läs mer
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic Acid, TRC
Produktkod. 30315637
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30315637 25 mg
1 options
Produktkod. 30315637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA19132825MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
CAS 15214-89-8
Molekylformel C7 H13 N O4 S
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl- (8CI), 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- (9CI), 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2,2-dimethylethanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropylsulfonic acid, 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acryloylamino-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, AMPS, AMPS (sulfonic acid), ATBS, Acrylamide tert-butylsulfonic acid, CG 810S-P, Lubrizol 2402, Lubrizol 2404, Lubrizol AMPS, TBAS-Q, tert-Butylacrylamidosulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
LEDER CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)C=C
IUPAC-namn 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propane-1-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 207.247
Formel vikt 207.0565