Läs mer
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 97%
Produktkod. 10517172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10517172 5 g Glasflaska 5g
10330134 50 g Glasflaska 50g
10570934 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10517172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400290050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15214-89-8
Molekylformel C7H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 207.24
MDL-nummer MFCD00007522
InChI-nyckel XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC-namn 2-metyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsyra
LEDER CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 195.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 160°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHCONHC(CH3)2CH2SO3H
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 1500g/L (20°C)
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Chunks or Chips
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.