Läs mer
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 98%
Produktkod. 11474040
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474040 50 g 50g
11483168 250 g 250g
11473168 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18924.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207.24 g/mol
2-akrylamid-2-metylpropansulfonsyra har god hy, adsorption, biologisk aktivitet, ytaktivitet, hydrolysstabilitet och termisk stabilitet. Den kan användas i oljekemikalier, vattenbehandling, syntetisk fiber, tryckning och färgning, plast, vattenabsorberande beläggningar, papper, biomedicinska, magnetiska material och kosmetikaindustrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-akrylamid-2-metylpropansulfonsyra har god hy, adsorption, biologisk aktivitet, ytaktivitet, hydrolysstabilitet och termisk stabilitet. Den kan användas i oljekemikalier, vattenbehandling, syntetisk fiber, tryckning och färgning, plast, vattenabsorberande beläggningar, papper, biomedicinska, magnetiska material och kosmetikaindustrier.
Löslighet Mycket löslig
i vatten (1x106 mg/L vid 25 C ).°
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15214-89-8
Molekylformel C7H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 207.24
MDL-nummer MFCD00007522
InChI-nyckel XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC-namn 2-metyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsyra
LEDER CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Smältpunkt ∼195°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 1946464
Formel vikt 207.25
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.