Läs mer
2-Adamantanaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464040
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464040 1 g 1g
11483357 5 g 5g
11493357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17140.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
2-adamantylaminhydroklorid användes för att framställa 2-adamantylamin av 2a-(karboximetoxim)-olivomycin I. HPLC-analysen av 2-adamantylaminhydroklorid efter pre-kolonnderivatisering med 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol har studerats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-adamantylaminhydroklorid användes för att framställa 2-adamantylamin av 2′ -(karboximetoxim)-olivomycin I. HPLC-analysen av 2-adamantylaminhydroklorid efter pre-kolonnderivatisering med 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol har studerats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10523-68-9
Molekylformel C10H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 187.71
MDL-nummer MFCD00074743
InChI-nyckel WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
LEDER [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Adamantanamine hydrochloride
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4297901
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn adamantan-2-amin;hydroklorid
Formel vikt 187.71
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.