Läs mer
2-Adamantanone, 98%
Produktkod. 11482427
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482427 5 g 5g
11492427 25 g 25g
11402437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14275.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.221 g/mol
Det används vid syntes av dispiro N-Boc-skyddad 1,2,4-trioxan1 och (± )-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det används vid reduktiv koppling (TiCl3/Li) vilket ger (adamantyliden)adamantan, ett exempel på en allmän metod för syntes av högsubstituerade alkener och vid framställning av högsubstituerade alkener genom Wittig-reaktionen som ger dåliga utbyten med adamantanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används vid syntes av dispiro N-Boc-skyddad 1,2,4-trioxan1 och (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det används vid reduktiv koppling (TiCl3/Li) vilket ger (adamantyliden)adamantan, ett exempel på en allmän metod för syntes av högsubstituerade alkener och vid framställning av högsubstituerade alkener genom Wittig-reaktionen som ger dåliga utbyten med adamantanon.
Löslighet Lösligheten i metanol är nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-58-3
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00074737
InChI-nyckel IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC-namn adamantan-2-one
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Adamantanone
Smältpunkt ∼257°C (sublimation)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1210235
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.