Läs mer
2-Adamantanone, 98%
Produktkod. 10782101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782101 5 g Glasflaska 5g
10003540 25 g Glasflaska 25g
10340834 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10782101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-58-3
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00074737
InChI-nyckel IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC-namn adamantan-2-one
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Adamantanone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 282°C to 286°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.