Läs mer
2-Adamantanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Adamantanone |
| CAS | 700-58-3 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Adamantone, 2-Oxoadamantane, Adamantanone, NSC 126345 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+ |
| LEDER | O=C1[C@@H]2C[C@H]3C[C@H](C[C@@H]1C3)C2 |
| IUPAC-namn | adamantan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |