Läs mer
Julabo™ 2-Adaptrar för Presto™ Temperaturkontrollsystem
Brand:  Julabo™ 8890083
2678.26 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15214283
  • 2725.00 SEK / Paket med 2
Only null left
Beräknad leverans: 02-10-2025
Specifications
Lämplig för PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80 temperaturkontrollsystem
2-Adaptrar
M30 x 1,5 Hona till NPT 3/4 tum. Manlig
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Julabo™ 2-Adaptrar för Presto™ Temperaturkontrollsystem > Anslutningstyp: M30 x 1,5 Hona till NPT 3/4 tum. Manlig