Läs mer
2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol |
| CAS | 25462-37-7 |
| Molekylformel | C7 H14 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-(2-propenyl)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h3,8-9H,1,4-6H2,2H3 |
| LEDER | CC(CO)(CO)CC=C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-prop-2-enylpropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |