missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Allyl-2-phenyl-4-pentenenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Allyl-2-phenyl-4-pentenenitrile |
| CAS | 28049-67-4 |
| Molekylformel | C14 H15 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | alpha,alpha-Di-2-propen-1-ylbenzeneacetonitrile, Diallylphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N/c1-3-10-14(12-15,11-4-2)13-8-6-5-7-9-13/h3-9H,1-2,10-11H2 |
| LEDER | C=CCC(CC=C)(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenyl-2-prop-2-enylpent-4-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.276 |
| Formel vikt | 197.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?