Läs mer
2-allyl-3-hydroxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10558283
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10558283 1 g 1g
10362333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10558283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09979DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 79950-42-8
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00100646
InChI-nyckel QVHRAGBOMUXWRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, 2-allyl-3hydroxybenzaldehyde, 2-allyl-3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-allyl benzaldehyde, 3-oxidanyl-2-prop-2-enyl-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2-2-propenyl, benzaldehyde,3-hydroxy-2-2-propen-1-yl, 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, containing 200ppm mehq
PubChem CID 2775156
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-prop-2-enylbensaldehyd
LEDER OC1=CC=CC(C=O)=C1CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%