Läs mer
2-Allyl-D-glycine, 95%
Produktkod. 15418637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418637 250 mg 250mg
15408637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52112.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54594-06-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54594-06-8
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00063104
InChI-nyckel WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-allylglycine, r-2-aminopent-4-enoic acid, r-2-amino-4-pentenoic acid, 2r-2-aminopent-4-enoic acid, h-d-gly allyl-oh, r-2-amino-pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-amino-4-pentenoic acid, s-2-amino-4-pentenoic acid, r-allylglycine
PubChem CID 6992334
IUPAC-namn (2R)-2-aminopent-4-ensyra
LEDER C=CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allyl-D-glycine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.