Läs mer
2-Allyl-N-Boc-D-glycin dicyklohexylaminsalt, 95 %
Produktkod. 15499605
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499605 1 g 1g
15419615 250 mg 250mg
15409615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52127.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170899-08-8
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD01321012
InChI-nyckel BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pent-4-ensyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 396.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.