Läs mer
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15479545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479545 250 mg 250mg
15459545 1 g 1g
15469545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52062.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143979-15-1
Molekylformel C22H40N2O4
Molekylvikt (g/mol) 396.572
MDL-nummer MFCD01321013
InChI-nyckel VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
IUPAC-namn N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 396.57
Procent renhet 95%