Läs mer
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin, 95 %
Produktkod. 15468727
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468727 1 g 1g
15488727 250 mg 250mg
15478727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52177.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 146549-21-5 | C20H19NO4 | 337,375 g/mol
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin är potentiellt användbar för peptidsyntestekniker i fast fas. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycinförening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till med dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion. Reagens i syntesen av en Dicarba-analog av oktreotid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin är potentiellt användbar för peptidsyntestekniker i fast fas. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycinförening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till med dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion. Reagens i syntesen av en Dicarba-analog av oktreotid.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146549-21-5
Molekylformel C20H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 337.375
MDL-nummer MFCD01311749
InChI-nyckel YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
PubChem CID 2734457
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)pent-4-ensyra
LEDER C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Kvantitet 1 g
Beilstein 5884047
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 337.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.