Läs mer
2-Allyloxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Allyloxyaniline |
| CAS | 27096-64-6 |
| Molekylformel | C9H11NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Allyloxy)aniline, 2-Aminophenyl allyl ether, 2-Allyloxyphenylamine, 2-(2-Propenyloxy)benzenamine, o-(Allyloxy)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7,10H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1OCC=C |
| IUPAC-namn | 2-prop-2-enoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vikt | 149.0841 |